WH0064400M2
Monoclonal Anti-FTS antibody produced in mouse
clone 2A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FT1, Anti-fused toes homolog (mouse)
718,00 $
About This Item
718,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AKTIP(64400)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MNPFWSMSTSSVRKRSEGEEKTLTGDVKTSPPRTAPKKQLPSIPKNALPITKPTSPAPAAQSTNGTHASYGPFYLEYSLLAEFTLVVKQKLPGVYVQPSYRSALMWFGVIFIRHGLYQDGVFKFTVYIPDNYPDGDCPRLVFDIPVFHPLVDPTSGELDVKRAFAKWRRNHNHIWQVLMYARRVFYKIDTASPLNPEAAVLYEKDIQLFKSKVVDSVKVCTARLFDQPKIEDPYAISFSPWNPSVHDEAREKMLTQKKPEEQHNKSVHVAGLSWVKPGSVQPFSKEEKTVAT
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable