WH0029978M3
Monoclonal Anti-UBQLN2 antibody produced in mouse
clone 5F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CHAP1, Anti-CHAP1/DSK2, Anti-Dsk2, Anti-HRIHFB2157, Anti-LIC2, Anti-N4BP4, Anti-PLIC2, Anti-RIHFB2157, Anti-ubiquilin 2
713,00 $
About This Item
713,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5F5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UBQLN2(29978)
Description générale
Immunogène
Sequence
PNQQFIQQMVQALAGANAPQLPNPEVRFQQQLEQLNAMGFLNREANLQALIATGGDINAAIERLLGSQPS
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable