WH0009699M1
Monoclonal Anti-RIMS2 antibody produced in mouse
clone 3C12, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp781A0653, Anti-KIAA0751, Anti-OBOE, Anti-RAB3IP3, Anti-RIM2, Anti-regulating synaptic membrane exocytosis 2
539,00 $
About This Item
539,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C12, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RIMS2(9699)
Immunogène
Sequence
LANADLEDSRISMLRMDRPSRQRSISERRAAMENQRSYSMERTREAQGPSSYAQRTTNHSPPTPRRSPLPIDRPDLRRTD
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable