Principaux documents
87976
Supelco
Polyethylene glycol Standard ReadyCal Set Mp ~250-45′000
for GPC
Synonyme(s) :
PEG Molecular Weight Calibration Kit
1 SET
877,00 $
877,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 SET
877,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
877,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for GPC
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Composants
ReadyCal Standards are polymer cocktails pre-weighed into autosampler vials for the convenient calibration of GPC/SEC/GFC systems.
This kit contains 10 sets of 3 color-coded vials, each containing four polyethylene glycols of different molar masses. Molar masses range from ~250 to ~45,000 Da and are carefully selected so that polymer traces are baseline separated.
This kit contains sufficient material for at least 10 calibrations and includes an instruction manual and calibration curve with measurement conditions.
Suitable for calibrations in aqueous solutions, DMF and DMAc (THF only for low molar masses).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable