WH0008767M1
Monoclonal Anti-RIPK2 antibody produced in mouse
clone 2C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CARD3, Anti-CARDIAK, Anti-GIG30, Anti-RICK, Anti-RIP2, Anti-receptor-interacting serine-threonine kinase 2
718,00 $
About This Item
718,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RIPK2(8767)
Description générale
Immunogène
Sequence
LQPGIAQQWIQSKREDIVNQMTEACLNQSLDALLSRDLIMKEDYELVSTKPTRTSKVRQLLDTTDIQGEEFAKVIVQKLKDNKQMGLQPYPEILVVSRSPSLNLLQNKSM
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable