Principaux documents
WH0008464M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SUPT3H antibody produced in mouse
clone 1A6, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-SPT3, Anti-SPT3L, Anti-suppressor of Ty 3 homolog (S. cerevisiae)
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A6, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SUPT3H(8464)
Immunogène
SUPT3H (AAH50384, 1 a.a. ~ 328 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVVFGTTFFNFDSFIGKTDSIEIIGKSVFPYCYHNILPLLNDSGRYSLGDARRPLHETAVLVEDVVHTQLINLLQQAAEVSQLRGARVITPEDLLFLMRKDKKKLRRLLKYMFIRDYKSKIVKGIDEDDLLEDKLSGSNNANKRQKIAQDFLNSIDQTGELLAMFEDDEIDEVKQERMERAERQTRIMDSAQYAEFCESRQLSFSKKASKFRDWLDCSSMEIKPNVVAMEILAYLAYETVAQLVDLALLVRQDMVTKAGDPFSHAISATFIQYHNSAESTAACGVEAHSDAIQPCHIREAIRRYSHRIGPLSPFTNAYRRNGMAFLAC
Forme physique
Solution
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable