WH0007392M1
Monoclonal Anti-USF2 antibody produced in mouse
clone 5E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FIP, Anti-upstream transcription factor 2, c-fos interacting
535,00 $
About This Item
535,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5E9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... USF2(7392)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MDMLDPGLDPAASATAAAAASHDKGPEAEEGVELQEGGDGPGAEEQTAVAITSVQQAAFGDHNIQYQFRTETNGGQVTYRVVQVTDGQLDGQGDTAGAVS
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable