Principaux documents
WH0004695M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NDUFA2 antibody produced in mouse
clone 6E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-B8, Anti-CD14, Anti-NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 2, 8kDa
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6E7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NDUFA2(4695)
Description générale
The NDUFA2 gene encodes one of the accessory subunits of complex I, the first and largest complex of the mitochondrial respiratory chain (Hoefs et al., 2008 [PubMed 18513682]). For a discussion of complex I, see MIM 516000.[supplied by OMIM
Immunogène
NDUFA2 (NP_002479, 1 a.a. ~ 99 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAAAAASRGVGAKLGLREIRIHLCQRSPGSQGVRDFIEKRYVELKKANPDLPILIRECSDVQPKLWARYAFGQETNVPLNNFSADQVTRALENVLSGKA
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable