WH0004258M1
Monoclonal Anti-MGST2 antibody produced in mouse
clone 1D11, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-FLJ27438, Anti-GST2, Anti-MGC14097, Anti-MGSTII, Anti-microsomal glutathione S-transferase 2
539,00 $
About This Item
539,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D11, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MGST2(4258)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MAGNSILLAAVSILSACQQSYFALQVGKARLKYKVTPPAVTGSPEFERVFRAQQNCVEFYPIFIITLWMAGWYFNQVFATCLGLVYIYGRHLYFWGYSEAAKKRITGFRLSLGILALLTLLGALGIANSFLDEYLDLNIAKKLRRQF
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable