Principaux documents
Z546828
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 4,000 mL, disc diam. 150 mm, porosity 25-50 μm
Synonyme(s) :
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
1 EA
1 830,00 $
1 830,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 830,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 830,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Diam. du disque
150 mm
Capacité de l'entonnoir
4,000 mL
Diam. de la tige
32 mm
Dimension de pores
25-50 μm porosity
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC