WH0003925M1
Monoclonal Anti-STMN1 antibody produced in mouse
clone 3A9, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-LAP18, Anti-Lag, Anti-OP18, Anti-PP17, Anti-PP19, Anti-PR22, Anti-SMN, Anti-stathmin 1/oncoprotein 18
718,00 $
About This Item
718,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A9, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STMN1(3925)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
PKKKDFSLEEIQKKLEAAEERRKSHEAEVLKQLAEKREHEKEVLQKAIEENNNFSKMAEEKLTHKMEANKENREAQMAAKLERLREKDKHIEEVRKNKESKDPADETEAD
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable