WH0003915M1
Monoclonal Anti-LAMC1 antibody produced in mouse
clone 2E6-B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-LAMB2, Anti-MGC87297, Anti-laminin, gamma 1 (formerly LAMB2)
539,00 $
About This Item
539,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E6-B4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LAMC1(3915)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MNKRRTSHRIWKNKLPEYMRRPKGPVTKLWRSMPAWLS
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable