WH0003728M1
Monoclonal Anti-JUP antibody produced in mouse
clone 2G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CTNNG, Anti-DP3, Anti-DPIII, Anti-PDGB, Anti-PKGB, Anti-junction plakoglobin
535,00 $
About This Item
535,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgGκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... JUP(3728)
Description générale
Immunogène
Sequence
MEVMNLMEQPIKVTEWQQTYTYDSGIHSGANTCVPSVSSKGIMEEDEACGRQYTLKKTTTYTQGVPPSQGDLEYQMSTTARAKRVREAMCPGVSGEDSSLLLATQVEGQATNLQRLAEPSQLLKSAIVHLINYQDDAELATRALPELTKLLNDEDPVVVTKAAMIVNQLSKKEASRRALMGSPQLVAAVVRTMQNTSDLDTARCTTSILHNLSHHREGLLAIFKSGGIPALVRMLSSPVESVLFYAITTLHNLLLYQEGAKMAVRLADGLQKMVPLLNKNNPKFLAITTDCLQLLAYGNQESKLIILANGGPQALVQIMRNYSYEKLLWTTSRVLKVLSVCPSNKPAIVEAGGMQALGKHLTSNSPRLVQNCLWTLRNLSDVATKQEGLESVLKILVNQLSVDDVNVLTCATGTLSNLTCNNSKNKTLVTQNSGVEALIHAILRAGDKDDITEPAVCALRHLTSRHPEAEMAQNSVRLNYGIPAIVKLLNQPNQWPLVKATIGLIRNLALCPANHAPLQEAAVIPRLVQLLVKAHQDAQRHVAAGTQQPYTDGVRMEEIVEGCTGALHILARDPMNRMEIFRLNTIPLFVQPLYSSVENIQRVAAGALCELAQDKEAADAIDAEGASAPLMELLHSRNEGTATYAAAVLFRISEDKNPDYRKRVSVELTNSLFKHDPAAWEAAQSMIPINEPYGDDLDATYRPMYSSDVPLDPLEMHMDMDGDYPIDTYSDGLRPPYPTADHMLA
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable