WH0003043M1
Monoclonal Anti-HBB antibody produced in mouse
clone 2H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CD113tC, Anti-HBD, Anti-hemoglobin, Anti-hemoglobin, beta
713,00 $
About This Item
713,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2H3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG3κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HBB(3043)
Description générale
Immunogène
Sequence
WTQRFFESFGDLSTPDAVMGNPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLDNLKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFGKEFTPPVQAAYQKVVAGVANALPHKYH
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable