WH0001874M1
Monoclonal Anti-E2F4 antibody produced in mouse
clone 5B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-E2F transcription factor 4, p107/p130-binding, Anti-E2F4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5B7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... E2F4(1874)
Description générale
Immunogène
Sequence
PPEDLLQSPSAVSTPPPLPKPALAQSQEASRPNSPQLTPTAVPGSAEVQGMAGPAAEITVSGGPGTDSKDSGELSSLPLGPTTLDTRPLQ
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable