WH0000861M6
Monoclonal Anti-RUNX1 antibody produced in mouse
clone 2C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-AML1, Anti-AML1EVI1, Anti-AMLCR1, Anti-CBFA2, Anti-EVI1, Anti-PEBP2A2, Anti-PEBP2aB, Anti-runt-related transcription factor 1 (acute myeloid leukemia 1; aml1 oncogene)
713,00 $
About This Item
713,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgGκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RUNX1(861)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
RVSPHHPAPTPNPRASLNHSTAFNPQPQSQMQDTRQIQPSPPWSYDQSYQYLGSIASPSVHPATPISPGRASGMTTLSAELSSRLSTAPDLTAFSDPRQFP
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable