WH0000546M1
Anti-ATRX Antibody
mouse monoclonal, 3C9
Synonyme(s) :
Anti-ATR2, Anti-MGC2094, Anti-MRXS3, Anti-RAD54, Anti-RAD54L, Anti-SHS, Anti-XH2, Anti-XNP, Anti-ZNFHX, Anti-alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (RAD54 homolog, S. cerevisiae)
539,00 $
About This Item
539,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Monoclonal Anti-ATRX antibody produced in mouse, clone 3C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATRX(546)
Description générale
Immunogène
Sequence
FNLGALSAMSNQQLEDLINQGREKVVEATNSVTAVRIQPLEDIISAVWKENMNLSEAQVQALALSRQASQELDVKRREAIYNDVLTKQQMLISCVQRILM
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable