WH0000401M1
Monoclonal Anti-PHOX2A antibody produced in mouse
clone 4F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ARIX, Anti-CFEOM2, Anti-FEOM2, Anti-MGC52227, Anti-NCAM2, Anti-PMX2A, Anti-paired-like (aristaless) homeobox 2a
539,00 $
About This Item
539,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PHOX2A(401)
Description générale
Immunogène
Sequence
MDYSYLNSYDSCVAAMEASAYGDFGACSQPGGFQYSPLRPAFPAAGPPCPALGSSNCALGALRDHQPAPYSAVPYKFFPEPSGLHEKRKQ
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable