MAB1961F
Anti-Integrin αVβ5 Antibody, clone P1F6, FITC conjugated
clone P1F6, Chemicon®, from mouse
655,00 $
About This Item
655,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P1F6, monoclonal
Espèces réactives
human, chicken
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Adéquation
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGAV(3685)
Catégories apparentées
Application
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable