Principaux documents
W104
Sigma-Aldrich
WIN 62,577
solid
Synonyme(s) :
17-β-Hydroxy-17-α-ethynyl-δ-4-androstano[3,2-b]pyrimido[1,2-a]benzimidazole
5 MG
245,00 $
25 MG
716,00 $
245,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
245,00 $
25 MG
716,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H31N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
245,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Couleur
yellow
Solubilité
ethanol: 1.4 mg/mL
DMSO: 4 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CCC3=Cc4nc5nc6ccccc6n5cc4C[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]7(C)[C@@]2([H])CC[C@@]7(O)C#C
InChI
1S/C29H31N3O/c1-4-29(33)14-12-22-20-10-9-19-15-24-18(16-27(19,2)21(20)11-13-28(22,29)3)17-32-25-8-6-5-7-23(25)30-26(32)31-24/h1,5-8,15,17,20-22,33H,9-14,16H2,2-3H3/t20-,21+,22+,27+,28+,29+/m1/s1
Clé InChI
YBCYJDNOPAFFOW-XOAARHKISA-N
Informations sur le gène
human ... TACR1(6869)
rat ... Tacr1(24807)
Actions biochimiques/physiologiques
Non-peptide NK1 tachykinin receptor antagonist.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
B R Venepalli et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(2), 374-378 (1992-01-24)
Several heterosteroids containing a dihydroethisterone skeleton were prepared and shown to displace substance P in a receptor binding assay. Further biochemical (kinetic and Scatchard analyses) and pharmacological evaluation (substance P-induced plasma extravasation and salivation in the rat) of a representative
K C Appell et al.
Molecular pharmacology, 41(4), 772-778 (1992-04-01)
125I-Bolton-Hunter-substance P (125I-BH-SP) binding properties of three novel classes of neurokinin-1 (NK-1) receptor antagonists were investigated in tissues derived from humans, guinea pigs, and rats. 125I-BH-SP was shown to bind to a single class of binding sites, with similar dissociation