Principaux documents
W103
Sigma-Aldrich
WIN 51708 hydrate
solid
Synonyme(s) :
17-β-Hydroxy-17-α-ethynyl-5-α-androstano[3,2-β]pyrimido[1,2-α]benzimidazole
5 MG
171,00 $
171,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
171,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H33N3O · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.59 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
171,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O.C[C@]12Cc3cn4c(nc3C[C@@H]1CC[C@@H]5[C@@H]2CC[C@@]6(C)[C@H]5CC[C@@]6(O)C#C)nc7ccccc47
InChI
1S/C29H33N3O.H2O/c1-4-29(33)14-12-22-20-10-9-19-15-24-18(16-27(19,2)21(20)11-13-28(22,29)3)17-32-25-8-6-5-7-23(25)30-26(32)31-24;/h1,5-8,17,19-22,33H,9-16H2,2-3H3;1H2/t19-,20+,21-,22-,27-,28-,29-;/m0./s1
Clé InChI
RGVGINOANKXLLR-GCGDSGHKSA-N
Informations sur le gène
Actions biochimiques/physiologiques
WIN 51708 hydrate is a non-peptide NK1 tachykinin receptor antagonist.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
K C Appell et al.
Molecular pharmacology, 41(4), 772-778 (1992-04-01)
125I-Bolton-Hunter-substance P (125I-BH-SP) binding properties of three novel classes of neurokinin-1 (NK-1) receptor antagonists were investigated in tissues derived from humans, guinea pigs, and rats. 125I-BH-SP was shown to bind to a single class of binding sites, with similar dissociation
B R Venepalli et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(2), 374-378 (1992-01-24)
Several heterosteroids containing a dihydroethisterone skeleton were prepared and shown to displace substance P in a receptor binding assay. Further biochemical (kinetic and Scatchard analyses) and pharmacological evaluation (substance P-induced plasma extravasation and salivation in the rat) of a representative