V4888
Anti-VSV-G antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Vesicular Stomatitis Virus glycoprotein
688,00 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
About This Item
688,00 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mammals
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 0.5 μg using VSV-G tagged fusion proteins from transfected mammalian cell lysates (tagged fusion proteins from transfected mammalian cell lysates)
indirect immunofluorescence: 1.0 μg/mL using VSV-G tagged fusion proteins in methanol/acetone fixed transiently transfected cells
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using VSV-G tagged fusion proteins from transfected mammalian cell lysates
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Immunogène
Application
immunocytochemistry.
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Western blotting following immunoprecipitation (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable