V2381
[Adamantaneacetyl1, O-Et-D-Tyr2, Val4, Aminobutyryl6, Arg8,9]-Vasopressin
≥95% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCOc1ccc(CC(NC(=O)CC23CC4CC(CC(C4)C2)C3)C(=O)NC(Cc5ccccc5)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CC)C(=O)N6CCCC6C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(N)=O)cc1
InChI
1S/C62H94N16O11/c1-5-42(59(88)78-24-12-17-48(78)57(86)74-44(16-11-23-70-61(67)68)53(82)73-43(52(64)81)15-10-22-69-60(65)66)72-55(84)47(30-49(63)79)76-58(87)51(35(3)4)77-56(85)46(28-36-13-8-7-9-14-36)75-54(83)45(29-37-18-20-41(21-19-37)89-6-2)71-50(80)34-62-31-38-25-39(32-62)27-40(26-38)33-62/h7-9,13-14,18-21,35,38-40,42-48,51H,5-6,10-12,15-17,22-34H2,1-4H3,(H2,63,79)(H2,64,81)(H,71,80)(H,72,84)(H,73,82)(H,74,86)(H,75,83)(H,76,87)(H,77,85)(H4,65,66,69)(H4,67,68,70)
Clé InChI
LEXYSBQMSSPQTG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... AVPR2(554)
mouse ... AVPR2(12000)
rat ... AVPR2(25108)
Amino Acid Sequence
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable