Documents
UC283
Sigma-Aldrich
7-Hydroxycoumarin sulfate potassium salt
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Oxo-2H-1-benzopyran-7-yl-sulfate potassium salt, 7-Sulfooxy-2-oxo-2H-1-benzopyran potassium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H5KO6S
Poids moléculaire :
280.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161501
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Pf
204-205 °C
Solubilité
H2O: soluble
methanol: soluble
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES 
[K+].[O-]S(=O)(=O)Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O6S.K/c10-9-4-2-6-1-3-7(5-8(6)14-9)15-16(11,12)13;/h1-5H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Clé InChI
SVUZPRLQAASRKC-UHFFFAOYSA-M
Application
The product can be used for the assay of coumarin metabolites.
Coumarin phase II metabolite.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Notes préparatoires
7-Hydroxycoumarin sulfate potassium salt is soluble in water and methanol.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves