UC148
6-Hydroxychlorzoxazone
≥98% (HPLC), solid, chlorzoxazone metabolite
Synonyme(s) :
5-Chloro-6-hydroxy-2(3H)-benzoxazolone, 5-Chloro-6-hydroxybenzoxazone
1 170,00 $
About This Item
1 170,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
6-Hydroxychlorzoxazone, ≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to pink
Solubilité
methanol: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1cc2OC(=O)Nc2cc1Cl
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-3-1-4-6(2-5(3)10)12-7(11)9-4/h1-2,10H,(H,9,11)
Clé InChI
AGLXDWOTVQZHIQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable