U8879
Hydrogen peroxide–Urea adduct
tablet
Synonyme(s) :
Carbamide Per hydrate, Carbamide peroxide, Percarbamide, Urea hydrogen peroxide
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
23.3 mmHg ( 30 °C)
Forme
tablet
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
90-93 °C (lit.)
Solubilité
water: 1 tablets/4 mL, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OO.NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
Clé InChI
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Spécificité
Quantité
Reconstitution
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable