U7128
Uricase from Arthrobacter globiformis
lyophilized powder, 15-30 units/mg protein (biuret)
Synonyme(s) :
Urate oxidase, Urate:O2 oxidoreductase
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
15-30 units/mg protein (biuret)
Poids mol.
tetramer ~32 kDa
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C18H23N4O14P.H3N/c23-5-7-14(13(28)16(34-7)22-4-2-10(25)20-18(22)30)36-37(31,32)33-6-8-11(26)12(27)15(35-8)21-3-1-9(24)19-17(21)29;/h1-4,7-8,11-16,23,26-28H,5-6H2,(H,31,32)(H,19,24,29)(H,20,25,30);1H3
Clé InChI
VPXDHZMLJOJKOX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Isoelectric point: is 4.64
KM value (uric acid as substrate): ~ 0.01 mM
The optimum pH for activity: 8.5-9.5
The optimum pH for stability: 6.0-9.5
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable