TTRT96P150W-EP
Eppendorf twin.tec® Real-Time PCR Plates 96
Skirted, PCR clean, volume 150 μL, white plate (white wells), pack of 25
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene wells
white plate (white wells)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
skirt
PCR clean
Skirted
Conditionnement
pack of 25
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 951022015 NA Only
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
96 well
Volume
150 μL
Volume de travail
150 μL
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- White wells for better reflection
- High mechanical stability
- Raised rims for effective sealing
- Skirted and semi-skirted frames
- Optimal heat transfer due to reduced wall thickness
- Autoclavable (121 °C, 20 min)
- PCR clean and Eppendorf Forensic DNA Grade s available