Principaux documents
TMO331825-BR
Nunc® barcoded latch rack
for 2.0 mL cryogenic tubes, plastic, 42 positions, case of 10 ea
Synonyme(s) :
tube rack, tube storage
10 EACH
271,00 $
271,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EACH
271,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.12
271,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
plastic
Conditionnement
case of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Nunc 331825-BR
Description générale
Store tubes for automated picking/placing, liquid handling and other high throughput applications using the Thermo Scientific Nunc Universal Latch Rack for Cryogenic Tubes.
Informations légales
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries