Principaux documents
TMO150239
Nunc® Non-Treated Multidish
wells 6, polystyrene, L × W 128 mm × 86 mm, with lid, non-treated, case of 75 ea
Synonyme(s) :
multiwell plate, non treated multiwell plate, non treated plate
75 EACH
415,00 $
415,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
75 EACH
415,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41161502
Nomenclature NACRES :
NB.13
415,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene
Conditionnement
case of 75 ea
Fabricant/nom de marque
Nunc 150239
L × l
128 mm × 86 mm
Puits
6
Description générale
Perform suspension cell cultures with Thermo Scientific Nunc Non-Treated Multidishes.
Informations légales
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries