T9950
Tau-352 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Synonyme(s) :
Human Tau Protein
787,00 $
About This Item
787,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
36.8 kDa
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... MAPT(4137)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable