T9533
Transforming Growth Factor-α from rat
powder, synthetic, γ-irradiated, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
TGF-α
About This Item
Source biologique
synthetic
Stérilité
γ-irradiated
Pureté
~90% (HPLC)
Forme
powder
Puissance
0.02-2.0 ng/mL EC50 (using Balb/MK 1)
Poids mol.
5.5 kDa
Composition
Peptide content, ~80%
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Tgfa(24827) , Tgfa(24827)
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Produit comparable
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable