Principaux documents
T8793
Sigma-Aldrich
Tris Buffered Saline
powder, pH 8.0, with 3% nonfat Milk
Synonyme(s) :
NFDM blocking buffer, TBS with 3% NFDM, Tris Buffered Saline with 3% Non Fat Dry Milk
10 PKG
166,00 $
5 X 10 PKG
664,00 $
166,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 PKG
166,00 $
5 X 10 PKG
664,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105319
Nomenclature NACRES :
NA.25
166,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Tris Buffered Saline, pH 8.0, with 3% nonfat Milk, powder
Forme
powder
Niveau de qualité
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Conditionnement
Foil pouches
Reconstitution
Contents of one pouch, when dissolved in 100 mL of distilled or deionized water, will yield 0.05 M Tris buffered saline, pH 8.0 at 25°C, containing 3% (w/v) nonfat milk.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Carine Lindquist et al.
Journal of lipid research, 58(7), 1362-1373 (2017-05-06)
Hepatic mitochondrial function, APOC-III, and LPL are potential targets for triglyceride (TG)-lowering drugs. After 3 weeks of dietary treatment with the compound 2-(tridec-12-yn-1-ylthio)acetic acid (1-triple TTA), the hepatic mitochondrial FA oxidation increased more than 5-fold in male Wistar rats. Gene