T7705
Thimet Oligopeptidase from Bacillus licheniformis
564,00 $
About This Item
564,00 $
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
~77 kDa
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Notes préparatoires
A working solution of this enzyme can be prepared in 20 mM phosphate buffered saline solution, pH 7.0, or sterile and deionized water, pH 7.0.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable