T7313
1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazole
Synonyme(s) :
TRIM
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: soluble 30 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1-n2ccnc2
InChI
1S/C10H7F3N2/c11-10(12,13)8-3-1-2-4-9(8)15-6-5-14-7-15/h1-7H
Clé InChI
WZBWBNCQUTXYEL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable