T7012
Bromure de tétraéthylammonium
≥99%
Synonyme(s) :
Bromure de TEA
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)4N(Br)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.16
Beilstein:
3563430
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Essai
≥99%
Pf
285 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3