Principaux documents
T5395
Sigma-Aldrich
TAPSO sodium salt
Synonyme(s) :
3-(N-tris[Hydroxymethyl]methylamino)-2-hydroxypropanesulfonic acid
About This Item
Formule linéaire :
C7H16NO7SNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥99% H2SO4 basis (titration)
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
Plage de pH utile
7.0-8.2
pKa (25 °C)
7.6
Solubilité
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES 
[Na+].OCC(CO)(CO)NCC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO7S.Na/c9-3-7(4-10,5-11)8-1-6(12)2-16(13,14)15;/h6,8-12H,1-5H2,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
XRADYQRMWVBZEH-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable