Principaux documents
T4781
Sigma-Aldrich
1,4,7-Triazacyclononane
~97%
Synonyme(s) :
Octahydro-1H-1,4,7-triazonine, Triethylenetriamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H15N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.20
Beilstein:
773877
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12350000
Essai
~97%
pb
110-130 °C/7 mmHg (lit.)
Pf
42-45 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h7-9H,1-6H2
Clé InChI
ITWBWJFEJCHKSN-UHFFFAOYSA-N
Application
Possible reagent for compleximetric titrations with high cation-binding selectivity.
Remplacé(e)(s) par