MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
T4412
Tweezers
Style #5, Fine needle-sharp, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
Synonyme(s) :
fine forceps, fine tweezers, needle tweezers
1 EA
207,00 $
207,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
207,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
27112105
Nomenclature NACRES :
MA.01
207,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ted Pella 525
Taille
110 mm
Catégories apparentées
Description générale
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.