Principaux documents
T3043
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3138
nominal capacity 10 mL
Synonyme(s) :
High-Speed ​​Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
10 EA
282,00 $
282,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
282,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.11
282,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cap (Sealing cap)
round bottom tube
transparent polycarbonate
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RCF 50,000 × g
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 3138-0010
Capacité nominale
10 mL
Description générale
Easily view contents using strong, transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tubes, equipped with sealing caps for leakproof† performance up to 50,000 x g.
Conditionnement
With sealing cap
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries