Key Documents
T2763
Sigma-Aldrich
Thymol iodide
Powder
Synonyme(s) :
4,4′-Bis(iodooxy)-2,2′-dimethyl-5,5′-bis(1-methylethyl)-1,1′-biphenyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H24I2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
550.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
product name
Thymol iodide,
Forme
powder
Niveau de qualité
εmax
≥320 at 241-246 nm in chloroform
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)c1cc(c(C)cc1OI)-c2cc(C(C)C)c(OI)cc2C
InChI
1S/C20H24I2O2/c1-11(2)15-9-17(13(5)7-19(15)23-21)18-10-16(12(3)4)20(24-22)8-14(18)6/h7-12H,1-6H3
Clé InChI
SHOKWSLXDAIZPP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Iodinated thymol with mild antiseptic activity
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable