This product is not sterile or tested for the presence of endotoxin. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:_x000D_
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/361/242/t2684dat.pdf
T2684
TiterMax® Gold Adjuvant
liquid
Synonyme(s) :
TiterMax adjuvant
260,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
About This Item
260,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Produits recommandés
Conjugué
unconjugated
Niveau de qualité
Forme
liquid
Disponibilité
not available in Japan
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- to emulsify soluble antigen-1 (Ag-1) to immunize animals to generate fully human monoclonal antibodies from XenoMouse strains[1]
- to inject GST-dGIPC (Drosophila homolog of GAIP interacting protein) protein into rats for generating antibodies against dGIPC protein[2]
- with Drosophila CtBP (dCtBP) protein in phosphate-buffered saline (PBS) to subcutaneously inject in a New Zealand female rabbit[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Is this product sterile? What is the level of endotoxins in this reagent?