Principaux documents
T2250
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-diphenylphosphoryl-β-D-mannopyranose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H29O13P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
580.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Pf
114-115  °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC1OC(COP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
InChI
1S/C26H29O13P/c1-16(27)33-23-22(37-26(36-19(4)30)25(35-18(3)29)24(23)34-17(2)28)15-32-40(31,38-20-11-7-5-8-12-20)39-21-13-9-6-10-14-21/h5-14,22-26H,15H2,1-4H3
Clé InChI
IKZZNFIJWMQZMQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable