T2143
trans-11-Tetradecenyl acetate
~97%
Synonyme(s) :
(E)-11-TDA, E-11-TDA
About This Item
Produits recommandés
Essai
~97%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC\C=C\CCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h4-5H,3,6-15H2,1-2H3/b5-4+
Clé InChI
YJINQJFQLQIYHX-SNAWJCMRSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup