T200
(1,2,5,6-Tetrahydropyridin-4-yl)methylphosphinic acid hydrate
≥97% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
TPMPA hydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: 16 mg/mL
DMSO: insoluble
Chaîne SMILES
[H]O[H].CP([O-])(=O)C1=CC[NH2+]CC1
InChI
1S/C6H12NO2P.H2O/c1-10(8,9)6-2-4-7-5-3-6;/h2,7H,3-5H2,1H3,(H,8,9);1H2
Clé InChI
GXVWAQPRAQORGS-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable