Documents
T1878
Sigma-Aldrich
Trizma® Pre-Set crystals
Type 8.3-FT, pH 8.3, suitable for use with marine species
Synonyme(s) :
Tris crystals
About This Item
Code UNSPSC :
12352104
Nomenclature NACRES :
NA.25
Type
Type 8.3-FT
Niveau de qualité
Forme
crystalline powder
pH
8.3
Solubilité
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
Adéquation
suitable for use with marine species
Catégories apparentées
Application
Trizma® Pre-Set crystals is suitable for use with marine species.
Informations légales
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable