T0452
D-α-Tocotrienol
from rice, ≥75% (GC)
Synonyme(s) :
3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rice
Niveau de qualité
Pureté
≥75% (GC)
Forme
liquid
Couleur
colorless to brown
Pf
30-31 °C
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C29H44O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h12,14,16,30H,9-11,13,15,17-19H2,1-8H3/b21-14+,22-16+/t29-/m1/s1
Clé InChI
RZFHLOLGZPDCHJ-XZXLULOTSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable