T0442
Anti-phospho-Tyk2 (pTyr1054/1055) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
134 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:1000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TYK2(7297)
Catégories apparentées
Description générale
receptors for many cytokines including IL-13, the IL-6 family, IL-10, and IFN-a and β. Following ligand binding,
Tyk2 is activated by phosphorylation of Tyr1054 and/or Tyr1055. Tyk2 is required for the tyrosine phosphoryla-
tion of Stat3 in the IFN-β signaling cascade.
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable