Principaux documents
SYNS389150
Synthware long syringe needle
O.D. × L 0.9 mm × 150 mm , Bevel Tip, needle, female luer lock
Synonyme(s) :
Synthware S389150, bevel tip needle, stainless steel syringe needle
1 EACH
14,30 $
14,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
14,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
14,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
needle female luer lock
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech S389150
D.E. × L
0.9 mm × 150 mm , Bevel Tip
Description générale
Long Syringe Needles, #304 SS, OD: 0.9Mm, Length: 150mm
Application
kemetch; synthware; needle; extended length
Caractéristiques et avantages
Organic Chemistry
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.