SRP6561
Cathepsin K Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CTSK, CTSO, CTSO3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
23.5 kDa (115-329 aa)
Conditionnement
pkg of 5 μg
pkg of 50 μg
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
activity assay: suitable
Adéquation
suitable for molecular biology
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
life science and biopharma
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CTSK(1513)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable